missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AZD 2066, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD 2066 is a selective, orally active and brain-penetrant antagonist of mGluR5. AZD 2066 has antinociception effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD 2066 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 934282-55-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16ClN5O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMIL | CN1C(C2=CC=NC=C2)=NN=C1O[C@@H](C3=NOC(C4=CC(Cl)=CC=C4)=C3)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.82 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?