Få mere at vide
AZD-1480, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD-1480 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 935666-88-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H14ClFN8 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (143.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=C(N=C(N=C1)N[C@@H](C)C2=NC=C(C=N2)F)NC3=NNC(C)=C3 |
| Vis mere |