Få mere at vide
Azathramycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
250mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16433367 50 mg -
16479865 250 mg 250mg
16427316 100 mg -
16417348 10 mg 10mg
16401866 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16433367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17442
MedChemExpress Azathramycin (Azaerythromycin A) is an antibiotic and targets ribosome.
Azathramycin (Azaerythromycin A) is an antibiotic and targets ribosome.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azathramycin
Fysisk form Solid
CAS 76801-85-9
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H70N2O12
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Azaerythromycin A Desmethyl Azithromycin
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (45.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H]1[C@H](O)[C@](C)(OC)C[C@]([H])(O[C@@H]([C@H](C)[C@@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@@](O)(C)[C@@H](CC)O3)[C@@H](C)C3=O)O1
Molekylvægt (g/mol) 734.96
Formel vægt 734.96
Procent renhed 98.0%