Få mere at vide
Azathioprine, TRC
Artikelnummer. 30040722
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040722 500 mg
30040964 1 g
30040727 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA803350500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-86-6
Molekylær formel C9 H7 N7 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 277.26
Synonym Azathioprine, 6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purine, 9H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, 1H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, Purine, 6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]-, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine, 6-(1-Methyl-4-nitromidazol-5-ylthio)purine, Azamune, Azanin, Azathioprin, Azathioprine, Azathropine, Azoran, Azothioprine, BW 57-322, Imuran, Imurek, Imurel, Muran, NSC 39084
IUPAC navn 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine
SMIL Cn1cnc(c1Sc2ncnc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azathioprine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Formel vægt 277.0382
Procent renhed >95%