Få mere at vide
Azathioprine, Thermo Scientific™
925.39 DKK - 7455.34 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 446-86-6
Molekylær formel C9H7N7O2S
Molekylvægt (g/mol) 277.262
MDL nummer MFCD00069203
InChI nøgle LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek
PubChem CID 2265
ChEBI CHEBI:2948
IUPAC navn 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine
SMIL CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-]
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15444719
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.03
1g
925.39 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15454719
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.06
5g
3440.35 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15464719
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.09
10g
7455.34 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in Dichloromethane and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Protect from heat.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
446-86-6
277.262
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
2265
6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine
C9H7N7O2S
MFCD00069203
azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek
CHEBI:2948
CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Azathioprine
C9H7N7O2S
14,902
Soluble in Dichloromethane and dimethyl sulfoxide.
CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-]
277.262
CHEBI:2948
446-86-6
MFCD00069203
azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine
2265
277.26
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H350-H302-H315-H319-H335
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 207-175-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UO8925000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater