Få mere at vide
Azathioprine, Mikromol™
Artikelnummer. 18000520
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18000520 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000520 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1532.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Azathioprin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azathioprine
CAS 446-86-6
Analyt- eller komponentnavne Azathioprine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N7 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Azathioprine, 6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purine, 9H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, 1H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, Purine, 6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]-, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine, 6-(1-Methyl-4-nitromidazol-5-ylthio)purine, Azamune, Azanin, Azathioprin, Azathioprine, Azathropine, Azoran, Azothioprine, BW 57-322, Imuran, Imurek, Imurel, Muran, NSC 39084
InChI formel InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
SMIL Cn1cnc(c1Sc2ncnc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl) sulfanyl-7H-purin
Molekylvægt (g/mol) 277.26
Mængde 250 mg
Formel vægt 277,0382 g/mol