Få mere at vide
Azathioprine, Mikromol™
Beskrivelse
Azathioprin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azathioprine |
| CAS | 446-86-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azathioprine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H7 N7 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Azathioprine, 6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purine, 9H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, 1H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, Purine, 6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]-, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine, 6-(1-Methyl-4-nitromidazol-5-ylthio)purine, Azamune, Azanin, Azathioprin, Azathioprine, Azathropine, Azoran, Azothioprine, BW 57-322, Imuran, Imurek, Imurel, Muran, NSC 39084 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13) |
| SMIL | Cn1cnc(c1Sc2ncnc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl) sulfanyl-7H-purin |
| Vis mere |