Få mere at vide
Azathioprin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458170
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458170 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458170 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1532.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azathioprine
CAS 446-86-6
Analyt- eller komponentnavne Azathioprine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N7 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Azathioprine, 6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purine, 9H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, 1H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, Purine, 6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]-, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine, 6-(1-Methyl-4-nitromidazol-5-ylthio)purine, Azamune, Azanin, Azathioprin, Azathioprine, Azathropine, Azoran, Azothioprine, BW 57-322, Imuran, Imurek, Imurel, Muran, NSC 39084
InChI formel InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL Cn1cnc(c1Sc2ncnc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl) sulfanyl-7H-purin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 277.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 277,0382 g/mol