missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azathioprine-13C4, TRC

Artikelnummer. 30338673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338673 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8033520.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azathioprine-13C3
CAS 1346600-71-2
Molekylær formel 13C4 C5 H7 N7 O2 S
Mængde 0.5 mg
Synonym Azathioprine 13C4
InChI formel InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)/i1+1,4+1,7+1,9+1
SMIL [13CH3]n1[13cH]n[13c]([13c]1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-(3-(1^{13}C)methyl-5-nitro(2,4,5-^{13}C_{3})imidazol-4-yl)sulfanyl-9H-purine
Molekylvægt (g/mol) 281.23
Formel vægt 281.0516
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.