missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azathioprine-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azathioprine-13C3 |
| CAS | 1346600-71-2 |
| Molekylær formel | 13C4 C5 H7 N7 O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Azathioprine 13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)/i1+1,4+1,7+1,9+1 |
| SMIL | [13CH3]n1[13cH]n[13c]([13c]1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-(3-(1^{13}C)methyl-5-nitro(2,4,5-^{13}C_{3})imidazol-4-yl)sulfanyl-9H-purine |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.23 |
| Formel vægt | 281.0516 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?