Få mere at vide
Azatadine dimaleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498378 10 mg
16498146 100 mg
16404277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0170A
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azatadine dimaleate
CAS 3978-86-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H30N2O8
Mængde 10 mg
Synonym Azatadine maleate
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM)
SMIL O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=CC=CN=C4\2
Molekylvægt (g/mol) 522.55
Formel vægt 522.55
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation