Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azasetron hydrochlorid |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 386.27 |
| Fysisk form | Pulver |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | ≥97,5 % (HPLC) |
| InChI nøgle | DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | [H+].[Cl-].CN1C(=O)COC2=C1C=C(Cl)C=C2C(=O)NC1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC navn | hydrogen N-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.27 |