Få mere at vide
Azasetron Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azasetron, Hydrochloride |
| CAS | 123040-16-4 |
| Molekylær formel | C17 H20 Cl N3 O3 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H |
| SMIL | Cl.CN1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)NC3CN4CCC3CC4 |
| IUPAC navn | N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazine-8-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.27 |
| Formel vægt | 385.096 |