Få mere at vide
Azasetron-13C,D3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azasetron-13C,D3 Hydrochloride |
| CAS | 1329611-23-5 |
| Molekylær formel | C1613CH18D3Cl2N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-1-Azabicyclo[2.2.2]-oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-(methyl-13C,d3)-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H/i1+1D3; |
| SMIL | Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)NC3CN4CCC3CC4 |
| IUPAC navn | N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-6-chloro-3-oxo-4-(trideuterio(1^{13}C)methyl)-1,4-benzoxazine-8-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.28 |
| Formel vægt | 389.1182 |