Få mere at vide
Azaserine, MedChemExpress
Beskrivelse
Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azaserine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 115-02-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H7N3O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CI-337 O-Diazoacetyl-L-serine P-165 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (288.80 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |