Få mere at vide
Azapropazone, LoGiCal
Artikelnummer. 30458281
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458281 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458281 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0245.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azapropazone
CAS 13539-59-8
Analyt- eller komponentnavne Azapropazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Dimethylamino-7-methyl-1,2-(n-propylmalonyl)-1,2-dihydro-1,2,4-benzotriazine, 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, AHR 3018, Apazone, Azapropazone, Cinnamin, Cinnopropazone, Mi 85, NSC 102824, Prolixan, Sinnamin, 1H-Pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-
InChI formel InChI=1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCC1C(=O)N2N(C1=O)c3cc(C)ccc3N=C2N(C)C
IUPAC navn 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propylpyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 300.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 300.1586 g/mol