Få mere at vide
Azaperone N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050584
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050584 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050584 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1164.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Azaperone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azaperone N-Oxide
CAS 66065-28-9
Analyt- eller komponentnavne Azaperone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 F N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[1-oxido-4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, N-oxide, Azaperone N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-13-23(25)14-11-22(12-15-23)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
SMIL [O-][N+]1(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CCN(CC1)c3ccccn3
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-4-(1-oxido-4-pyridin-2-ylpiperazin-1-ium-1-yl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 343.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.1696 g/mol