Få mere at vide
Azaperone N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Azaperone N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azaperone N-Oxide |
| CAS | 66065-28-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azaperone N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 F N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[1-oxido-4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, N-oxide, Azaperone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-13-23(25)14-11-22(12-15-23)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2 |
| SMIL | [O-][N+]1(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CCN(CC1)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | 1-(4-fluorophenyl)-4-(1-oxido-4-pyridin-2-ylpiperazin-1-ium-1-yl)butan-1-one |
| Vis mere |