Få mere at vide
Azaperone-d4, TRC
Artikelnummer. 30345867
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30345867 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30345867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8022025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azaperone D4
CAS 1173021-72-1
Molekylær formel C19 H22 F N3 O
Mængde 5 mg
Synonym 4-(4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)butan-1-one
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2/i6D,7D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c(C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)c([2H])c([2H])c1F
IUPAC navn 4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 331.42
Formel vægt 331.1998