Få mere at vide
Azaperon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311046
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311046 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311046 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10340510AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azaperone
CAS 1649-18-9
Analyt- eller komponentnavne Azaperone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H22 F N3 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 327.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 327,1747 g/mol