Få mere at vide
Azaperol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azaperol |
| Analyt- eller komponentnavne | Azaperol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10,18,24H,3-4,11-15H2 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 329.1903 |
| Procent renhed | >95% |