Få mere at vide
Azamulin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azamulin |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 478.2614 |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.65 |
| InChI nøgle | FMHQJXGMLMSMLC-WBUYAQKGSA-N |
| SMIL | [H][C@@]12C(=O)CC[C@]11CC[C@@H](C)[C@@]2(C)[C@@H](C[C@@](C)(CC)[C@@H](O)[C@@H]1C)OC(=O)CSC1=NNC(N)=N1 |
| IUPAC navn | (1S,2R,3S,4R,6R,7R,8R,14R)-4-ethyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxotricyclo[5.4.3.0¹,⁸]tetradecan-6-yl 2-[(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetate |