Få mere at vide
Azamethiphos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azamethiphos |
| CAS | 35575-96-3 |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N2 O5 P S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Oxazolo[4,5-b]pyridine, phosphorothioic acid deriv., Azamethiphos, Azametiphos, CGA 18809, Ciba-Geigy 18809, Salmosan, Snip |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COP(=O)(OC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12 |
| IUPAC navn | 6-chloro-3-(dimethoxyphosphorylsulfanylmethyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.68 |
| Formel vægt | 323.9737 |