Få mere at vide
Azamethiphos 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312055
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312055 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312055 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09010151ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azamethiphos
CAS 35575-96-3
Analyt- eller komponentnavne Azamethiphos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 Cl N2 O5 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oxazolo[4,5-b]pyridine, phosphorothioic acid deriv., Azametiphos, CGA 18809, Ciba-Geigy 18809, Salmosan, Snip
InChI formel InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3
SMIL COP(=O)(OC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12
IUPAC navn 6-chloro-3-(dimethoxyphosphorylsulfanylmethyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 324.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 323.9737 g/mol