Få mere at vide
Azafenidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azafenidin |
| CAS | 68049-83-2 |
| Molekylær formel | C15 H13 Cl2 N3 O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro- (9CI), 2-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Azafenidin, DPX-R 6447, Evolus, Milestone, Milestone (azafenidin herbicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2N3O2/c1-2-7-22-13-9-12(10(16)8-11(13)17)20-15(21)19-6-4-3-5-14(19)18-20/h1,8-9H,3-7H2 |
| SMIL | Clc1cc(Cl)c(cc1OCC#C)N2N=C3CCCCN3C2=O |
| IUPAC navn | 2-(2,4-dichloro-5-prop-2-ynoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.19 |
| Formel vægt | 337.0385 |