Få mere at vide
Azafenidin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317980
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317980 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317980 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10339600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azafenidin
CAS 68049-83-2
Analyt- eller komponentnavne Azafenidin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 Cl2 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro- (9CI), 2-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Azafenidin, DPX-R 6447, Evolus, Milestone, Milestone (azafenidin herbicide)
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2N3O/c1-2-5-10-8-13(12(17)9-11(10)16)20-15(21)19-7-4-3-6-14(19)18-20/h1,8-9H,3-7H2
SMIL Clc1cc(Cl)c(cc1CC#C)N2N=C3CCCCN3C2=O
IUPAC navn 2-(2,4-dichloro-5-prop-2-ynylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 322.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 321.0436 g/mol