Få mere at vide
Azadirachtin, TRC
Artikelnummer. 30041084
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041084 10 mg
18050550 5 mg
18040850 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79730010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11141-17-6
Molekylær formel C35 H44 O16
Molekylvægt (g/mol) 720.72
Synonym Azadirachtin, Azadirachtin A, 1H,7H-Naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylic acid, 10-(acetyloxy)octahydro-3,5-dihydroxy-4-methyl-8-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-3a,6a,7,7a-tetrahydro-6a-hydroxy-7a-methyl-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-, 5,10a-dimethyl ester, (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-, 1H,7H-Naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylic acid, 10-(acetyloxy)octahydro-3,5-dihydroxy-4-methyl-8-[(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)oxy]-4-(3a,6a,7,7a-tetrahydro-6a-hydroxy-7a-methyl-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl)-, dimethyl ester, [2aR-[2aα,3β,4β(1aR*,2S*,3aS*,6aS*,7S*,7aS*),4aβ,5α,7aS*,8β(E),10β,10aα,10bβ]]-, 1H,7H-Naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylic acid, 10-(acetyloxy)octahydro-3,5-dihydroxy-4-methyl-8-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-3a,6a,7,7a-tetrahydro-6a-hydroxy-7a-methyl-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-, dimethyl ester, (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)- (9CI), 2,7-Methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin, 1H,7H-naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylic acid deriv., Align, AzaMax, Azatin, Azatin EC, Azatin Magnum, Azatin XL, BioNEEM, Biosal, Ecozin, Gronim, Molt-X, NeemAzal, NeemAzal F, NeemAzal T, NeemAzal T/S, NeemAzal W, Neemazol, Neemgold, Neemseto, Nimbecidine, Nimbecidine EC, Nimbicidine, Nimurin, Oikos, Oikos 25 plus, Oikos 323 Bio, Ornazin, Pestoneem, Safer BioNEEM, Suneem, Superneem, 2,7-Methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin, 1H,7H-naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylic acid deriv., Align, AzaMax, Azadirachtin, Azadirachtin A, Azatin, Azatin EC, Azatin Magnum, Azatin XL, BioNEEM, Biosal, Ecozin, Gronim, NeemAzal, NeemAzal F, NeemAzal T, NeemAzal T/S, NeemAzal W, Neemazol, Neemgold, Nimbicidine, Nimurin, Oikos, Oikos 25 plus, Oikos 323 Bio, Ornazin, Safer BioNEEM, Suneem, Superneem
IUPAC navn dimethyl (1S,4S,5R,6S,7S,8R,11S,12R,14S,15R)-12-acetoxy-4,7-dihydroxy-6-[(2S,6S,9R,11S)-2-hydroxy-11-methyl-5,7,10-trioxatetracyclo[6.3.1.0^{2,6}.0^{9,11}]dodec-3-en-9-yl]-6-methyl-14-[(E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-3,9-dioxatetracyclo[6.6.1.0^{1,5}.0^{11,15}]pentadecane-4,11-dicarboxylate
SMIL COC(=O)[C@@]1(O)OC[C@@]23[C@H](C[C@@H](OC(=O)C)[C@]4(CO[C@@H]([C@@H](O)[C@](C)([C@H]12)[C@]56O[C@@]5(C)[C@H]7C[C@@H]6O[C@@H]8OC=C[C@]78O)[C@H]34)C(=O)OC)OC(=O)\C(=C\C)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azadirachtin A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/b15-8+/t17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,25+,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35+/m1/s1
Formel vægt 720.2629
Procent renhed >95%