Få mere at vide
Azadirachtin D, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azadirachtin D |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H44O14/c1-8-15(2)24(37)46-19-12-18(45-16(3)35)28(4)13-43-21-22(28)31(19)14-44-33(40,26(38)41-7)25(31)29(5,23(21)36)34-20-11-17(30(34,6)48-34)32(39)9-10-42-27(32)47-20/h8-10,17-23,25,27,36,39-40H,11-14H2,1-7H3/b15-8+/t17-,18-,19+,20+,21+,22+,23-,25+,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34+/m1/s1 |