Få mere at vide
Azadirachtin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azadirachtin A |
| CAS | 11141-17-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azadirachtin A |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C35 H44 O16 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2,7-Methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin, 1H,7H-naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylic acid deriv., Align, AzaMax, Azadirachtin, Azadirachtin A, Azatin, Azatin EC, Azatin Magnum, Azatin XL, BioNEEM, Biosal, Ecozin, Gronim, NeemAzal, NeemAzal F, NeemAzal T, NeemAzal T/S, NeemAzal W, Neemazol, Neemgold, Nimbicidine, Nimurin, Oikos, Oikos 25 plus, Oikos 323 Bio, Ornazin, Safer BioNEEM, Suneem, Superneem |
| InChI formel | InChI=1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/b15-8+/t17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,25+,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@]1(O)OC[C@@]23[C@H](C[C@@H](OC(=O)C)[C@]4(CO[C@@H]([C@@H](O)[C@](C)([C@H]12)[C@]56O[C@@]5(C)[C@H]7C[C@@H]6O[C@@H]8OC=C[C@]78O)[C@H]34)C(=O)OC)OC(=O)\C(=C\C)\C |
| Vis mere |