Få mere at vide
Azadibenzocyclooctyne-PEG, MW 5.000, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Azadibenzocyclooctyne-PEG bruges til kobberfri klikkemi-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Azadibenzocyclooctyne-PEG bruges til kobberfri klikkemi-reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt,
Azadibenzocyclooctyne-PEG bruges til kobberfri klikkemi-reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt,
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azadibenzocyclooctyne-PEG |
| Farve | Hvid til Grå |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | ADIBO-PEG, MW 5,000 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 5kDa |
| Fysisk form | Fast stof |