Få mere at vide
Azadibenzocyclooctyne-NHS ester, with 4 carbon linker
Beskrivelse
Azadibenzocyclooctyne-NHS-ester med 4 carbon-linker bruges i forskellige applikationer som protein-peptid-konjugater, antistof-enzym eller antistof-lægemiddel-konjugater, protein- eller peptid-oligonukleotid-konjugater og overflademodifikation. Det bruges til at indføre cyclooctyn-del i biomolekyler og aminholdige forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Azadibenzocyclooctyne-NHS ester, med 4 carbon linker bruges i forskellige applikationer som protein-peptidkonjugater, antistof-enzym eller antistof-lægemiddelkonjugater, protein- eller peptid-oligonukleotidkonjugater og overflademodifikation. Det bruges til at indføre cyclooctyn-del i biomolekyler og aminholdige forbindelser.
Opløselighed Opløselig i dimethylformamid, terahydrofuran
, dimethylsulfocid og dichlormethan.
Noter
Fugt- og varmefølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azadibenzocyclooctyne-NHS ester |
| Navn note | with 4 carbon linker |
| Farve | Hvid til Grå |
| Mængde | 100 mg |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl formamide,terahydrofuran,dimethyl sulfocide and dichloromethane. |
| Formel vægt | 402.4 |
| Fysisk form | Fast stof |