Få mere at vide
Azadibenzocyclooctyne-amin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043124
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 15407009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65637.MB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1255942-06-3 | C18H16N2O | 276.339 g/mol
Azadibenzocyclooctyne-amin er et carbonylreaktivt reagens, der bruges til at inkorporere ADIBO i organiske forbindelser, overflader eller partikler. Det reagerer med azidfunktionaliserede forbindelser eller bimolekyler for at give stabil triazolbinding uden behov for en Cu(I)-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Azadibenzocyclooctyne-amin er et carbonylreaktivt reagens, der bruges til at inkorporere ADIBO i organiske forbindelser, overflader eller partikler. Det reagerer med azidfunktionaliserede forbindelser eller bimolekyler for at give stabil triazolbinding uden behov for en Cu(I)-katalysator.
Noter
Varmefølsom. Inkompatibel med aminer og azider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1255942-06-3
Molekylær formel C18H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 276.339
MDL nummer MFCD22380759
InChI nøgle OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym dbco-amine, azadibenzocyclooctyne-amine, adibo-ch2 2-nh2.tfa, azadibenzocyclooctyne-ch2 2-amine.tfa, dibenzocyclooctyne-amine, for copper-free click chemistry, 5-beta-alanyl-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine, 3-amino-1-5-aza-3,4:7,8-dibenzocyclooct-1-yne-5-yl-1-propanone, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.0?,? hexadeca-1 16 ,4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.04,9 hexadeca-1 12 ,4 9 ,5,7,13,15-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one
PubChem CID 77078258
SMIL C1C2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C3N1C(=O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azadibenzocyclooctyne-amine
Farve Gul til Orange
Mængde 25 mg
Formel vægt 276.33
Fysisk form Fast stof