Få mere at vide
Azadibenzocyclooctynsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486449
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486449 25 mg 25mg
15496449 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64549.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1425485-72-8 | C21H19NO3 | 333.39 g/mol
Azadibenzocyclooctynsyre er det enkleste aminreaktive reagens til at introducere en dibenzylcyclooctyn til tilgængelig aminfunktionalitet.Azadibenzocyclooctynsyre er bredt anvendelig i stammefremmende kobberfri azid-alkyn-klikkemi-reaktioner. Det reagerer med azidfunktionaliserede forbindelser eller bimolekyler for at give stabil triazolbinding uden behov for en Cu(I)-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Azadibenzocyclooctynsyre er det enkleste aminreaktive reagens til at introducere en dibenzylcyclooctyn til tilgængelig aminfunktionalitet.Azadibenzocyclooctynsyre er meget anvendelig i stammefremmende kobberfri azid-alkyn-klikkemi-reaktioner. Det reagerer med azidfunktionaliserede forbindelser eller bimolekyler for at give stabil triazolbinding uden behov for en Cu(I)-katalysator.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
og dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Inkompatibel med aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1425485-72-8
Molekylær formel C21H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 333.39
MDL nummer MFCD22380737
InChI nøgle NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dbco-c6-acid, azadibenzocyclooctyne acid, dibenzocyclooctyne-acid, storage temp.:-20c, 6-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine-5-yl-6-oxohexanoic acid
PubChem CID 77078156
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azadibenzocyclooctyne acid
Farve Hvid til Grå
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formel vægt 333.38
Fysisk form Fast stof