Få mere at vide
Azaconazole 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325752
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30325752 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30325752 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL10339000AL
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azaconazole
CAS 60207-31-0
Analyt- eller komponentnavne Azaconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 Cl2 N3 O2
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Azaconazole, Azoconazole, Madurox, R 28644, Rodewod
InChI formel InChI=1S/C12H11Cl2N3O2/c13-9-1-2-10(11(14)5-9)12(18-3-4-19-12)6-17-8-15-7-16-17/h1-2,5,7-8H,3-4,6H2
Løsningstype Single Solution
SMIL Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(Cn3cncn3)OCCO2
IUPAC navn 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 300.14
Mængde 10 ml
Formel vægt 299.0228 g/mol