Få mere at vide
Azaconazole 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azaconazole |
| CAS | 60207-31-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azaconazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 Cl2 N3 O2 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Azaconazole, Azoconazole, Madurox, R 28644, Rodewod |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl2N3O2/c13-9-1-2-10(11(14)5-9)12(18-3-4-19-12)6-17-8-15-7-16-17/h1-2,5,7-8H,3-4,6H2 |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |