Få mere at vide
Azacitidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17979929
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17979929 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979929 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1259.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Azacitidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azacytidine
CAS 320-67-2
Analyt- eller komponentnavne 5-Azacytidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N4 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-AC, 5-AZC, 5-AZCR, 5-AzaC, 5-Azacytidine, Antibiotic U 18496, Azacitidine, Azacytidine, Ladakamycin, Ledakamycin, Mylosar, NSC 102816, NSC 103-627, U 18496, Vidaza, WR 183027, 4-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-beta-D-ribofuranosyl- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 244.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 244.0808 g/mol