Få mere at vide
Azabon, LoGiCal
Artikelnummer. 30463460
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30463460 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30463460 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3306.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azabon
CAS 1150-20-5
Analyt- eller komponentnavne Azabon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 4-(3-azabicyclo[3.2.2]non-3-ylsulfonyl)-, 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-[(4-aminophenyl)sulfonyl]- (9CI), 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 3-Sulfanilyl-3-azabicyclo[3.2.2]nonane, Azabon
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2S/c15-13-5-7-14(8-6-13)19(17,18)16-9-11-1-2-12(10-16)4-3-11/h5-8,11-12H,1-4,9-10,15H2
Løsningstype Neat
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC3CCC(CC3)C2
IUPAC navn 4-(3-azabicyclo[3.2.2]nonan-3-ylsulfonyl)aniline
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 280.39
Mængde 5 mg
Formel vægt 280.1245 g/mol