Få mere at vide
Azabon, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azabon |
| CAS | 1150-20-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azabon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 4-(3-azabicyclo[3.2.2]non-3-ylsulfonyl)-, 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-[(4-aminophenyl)sulfonyl]- (9CI), 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 3-Sulfanilyl-3-azabicyclo[3.2.2]nonane, Azabon |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2S/c15-13-5-7-14(8-6-13)19(17,18)16-9-11-1-2-12(10-16)4-3-11/h5-8,11-12H,1-4,9-10,15H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC3CCC(CC3)C2 |
| Vis mere |