Få mere at vide
Aza-12-crown-4, 99.5+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591881 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 10591881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277382500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aza-12-crown-4
Navn note 99.5+%
CAS 41775-76-2
Smeltepunkt 53°C to 58°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H18NO3
MDL nummer MFCD00134269
Mængde 250 mg
Synonym 1-aza-12-crown 4-ether, aza-12-crown-4, acmc-209spc, 1-aza-12-crown4-ether, 1-aza-4,7,10-trioxacyclododecane, 1,4,7-trioxa-10-aza cyclododecane, 1-aza-12-crown
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
InChI nøgle QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-O
SMIL C1COCCOCCOCC[NH2+]1
IUPAC navn 1,4,7-trioxa-10-azacyclododecane
Molekylvægt (g/mol) 176.24
PubChem CID 545817
Formel vægt 175.23
Procent renhed 99.5+%
Fysisk form Crystals, Needles or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aza-12-crown-4
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.