Få mere at vide
AZ82, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16437767 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16437767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12241
MedChemExpress AZ82 is a selective kinesin-like protein KIFC1 (HSET/KIFC1) inhibitor, with a Ki of 43 nM and an IC50 of 300 nM for KIFC1.
AZ82 is a selective kinesin-like protein KIFC1 (HSET/KIFC1) inhibitor, with a Ki of 43 nM and an IC50 of 300 nM for KIFC1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZ82
CAS 1449578-65-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H31F3N4O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(CCC)=C(C)S1)N[C@H](CC2=CC=C(C3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)N=C2)C(N[C@H]4CNCC4)=O
Molekylvægt (g/mol) 560.63
Formel vægt 560.63
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death