missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZ7550, TRC

Artikelnummer. 30338678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA96549510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZ7550
CAS 1421373-99-0
Molekylær formel C27 H31 N7 O2
Mængde 10 mg
Synonym AZ7550, 2-Propenamide, N-[4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-[methyl[2-(methylamino)ethyl]amino]phenyl]- (ACI), N-[4-Methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-[methyl[2-(methylamino)ethyl]amino]phenyl]-2-propenamid
InChI formel InChI=1S/C27H31N7O2/c1-6-26(35)30-21-15-22(25(36-5)16-24(21)33(3)14-13-28-2)32-27-29-12-11-20(31-27)19-17-34(4)23-10-8-7-9-18(19)23/h6-12,15-17,28H,1,13-14H2,2-5H3,(H,30,35)(H,29,31,32)
SMIL CNCCN(C)c1cc(OC)c(Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34)cc1NC(=O)C=C
IUPAC navn N-[4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-2-[methyl-[2-(methylamino)ethyl]amino]phenyl]prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 485.581
Formel vægt 485.254
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.