missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies AZ628​

Artikelnummer. 17160152
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17160152 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17160152 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72982

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits B-RAF, B-RAFV600E, and C-RAF-1

  • AZ628 is a quinazolinone that inhibits several Rapidly accelerated fibrosarcoma (RAF) kinases, including B-RAF, B-RAF V600E, and C-RAF-1 (in vitro kinase assay IC50 values of 105, 34, and 29 nM respectively; Khazak et al.) It strongly promotes B-Raf dimerization as a tight-binding inhibitor with a very slow off rate (Hatzivassiliou et al.; Lavoie et al.) From specificity profiling it is known to prevent activation of several other tyrosine kinases, including kinase insert domain receptor (KDR), discoidin domain receptor 2 (DDR2), Lck/Yes Novel (LYN), feline McDonough sarcoma (FMS), and FMS-like tyrosine kinase 1 (FLT1) (Khazak et al.)
  • Inhibits tumor growth, induces cell cycle arrest and causes apoptosis in a variety of cancer cell lines, especially in lines with the B-RAF V600E mutation (McDermott et al.; Khazak et al.)

Tekniske data

CAS 878739-06-1
Mængde 1 mg
Molekylær formel C27H25N5O2
Renhed ≥98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.