Få mere at vide
AZ505, MedChemExpress
Description
AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | AZ505 |
| CAS | 1035227-43-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H38Cl2N4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (72.72 mM) |
| SMIL | O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 577.54 |
| Formel vægt | 577.54 |
| Show More |