Få mere at vide
AZ505 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466676 100 mg
16462487 50 mg
16433466 25 mg
16416378 10 mg
16408967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16466676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15226A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZ505 ditrifluoroacetate
CAS 1035227-44-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H40Cl2F6N4O8
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (155.17 mM)
SMIL O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 805.59
Formel vægt 805.59
Procent renhed 98.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death