Få mere at vide
AZ32, MedChemExpress
Beskrivelse
AZ32 is an orally bioavailable and blood-brain barrier-penetrating ATM inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.31 μM for ATM in cell.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZ32 |
| CAS | 2288709-96-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16N4O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (456.80 mM) |
| SMIL | O=C(NC)C(C=C1)=CC=C1C2=CN=C3C=NC(C4=CC=CC=C4)=CN32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.37 |
| Formel vægt | 328.37 |
| Vis mere |