Få mere at vide
AZ20, MedChemExpress
Beskrivelse
AZ20 is a potent and selective inhibitor of ATR with an IC50 of 5 nM, and has 8-fold selectivity against mTOR (IC50=38 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZ20 |
| CAS | 1233339-22-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H24N4O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.42 mM) |
| SMIL | O=S(C1(C2=CC(N3[C@H](C)COCC3)=NC(C4=CC=CC5=C4C=CN5)=N2)CC1)(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.51 |
| Formel vægt | 412.51 |
| Vis mere |