Få mere at vide
AZ191, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491287 50 mg 50mg
16457777 5 mg -
16435796 100 mg -
16415058 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12277
MedChemExpress AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.
AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZ191
CAS 1594092-37-1
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H27N7O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (69.85 mM)
SMIL CN1C2=CN=CC=C2C(C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 429.52
Formel vægt 429.52
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease