Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZ191 |
| CAS | 1594092-37-1 |
| Synonym | N-[2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-4-(1-methyl-1 H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)-2-pyrimidinamin |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C24H27N7O |
| Formel vægt | 429.52 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |