missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZ1495, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495296
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495296 100 mg -
16493056 25 mg 25mg
16437127 5 mg 5mg
16424408 10 mg -
16420727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111101

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZ1495, a weak base, is a potent orally active interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor. AZ1495 has a favorable physicochemical and kinase selectivity for IRAK4 and IRAK1 with IC50 values of 0.005 μM and 0.023 μM, respectively. AZ1495 has IRAK4 inhibition with a Kd value of 0.0007 μM. AZ1495 can be used for the research of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).

AZ1495, a weak base, is a potent orally active interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor. AZ1495 has a favorable physicochemical and kinase selectivity for IRAK4 and IRAK1 with IC50 values of 0.005 μM and 0.023 μM, respectively. AZ1495 has IRAK4 inhibition with a Kd value of 0.0007 μM. AZ1495 can be used for the research of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZ1495
Fysisk form Solid
CAS 2196204-23-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H31N5O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (25.94 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(C(C2CCOCC2)=CN3)=C3N=CN=C1N[C@@H]4CC[C@@H](N5CCOCC5)CC4
Molekylvægt (g/mol) 385.5
Formel vægt 385.5
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.