Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AZ PFKFB3 67, >98%
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002175
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002175 10 mg
30000987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002175 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5742/10
Potent and selective PFKFB3 inhibitor
Potent and selective PFKFB3 inhibitor (IC50 values are 11, 159 and 1130 nM for PFKFB3, PFKFB2 and PFKFB1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1704741-11-6
Molekylær formel C26H25N5O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-N-[4-[[3-Cyano-1-[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl]-2-pyrrolidinecar
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formel vægt 455.51
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 455.518