missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(aZ)-a-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic-d7 Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaZ)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic-d7 Acid Methyl Ester |
| CAS | 2734702-92-0 |
| Molekylær formel | C11H6D7NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10-/i1D3,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]C1=C(/C(C(OC)=O)=N/OC)C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | methyl (Z)-2-(methoxyimino)-2-(2-(methyl-d3)phenyl-3,4,5,6-d4)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.27 |
| Formel vægt | 214.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?