missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AZ 628

Beskrivelse
Potent, ATP-competitive inhibitor of Raf kinases (IC50 values are 29, 34 and 105 nM for c-Raf1, B-RafV600E and wild-type B-Raf, respectively). Displays selectivity for Raf kinases over a panel of 150 other kinases; inhibits activation of tyrosine protein kinases such as VEGFR2, Lyn, Flt1 and Fms. Also inhibits growth, and induces cell cycle arrest and apoptosis in colon and melanoma cell lines with the B-RafV600E mutation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZ 628 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 451.52 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.53 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?