missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AZ 6102

Beskrivelse
AZ 6102 is a potent TNKS2 and TNKS1 inhibitor (IC50 values are 1 and 3 nM, respectively). Exhibits >100-fold selectivity for TNKS1/2 over PARP-1, PARP-2 and PARP-6. Inhibits Wnt signaling in DLD-1 cells (IC50 = 5 nM). Exhibits moderate oral bioavailability.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rel-2-[4-[6-[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]-4-methyl-3-pyridinyl]phenyl]-3,7-dihydro-7-methyl-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1645286-75-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Tankyrase Inhibitors |
| Molekylær formel | C25H28N6O |
| Formel vægt | 428.53 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?