missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AZ 5704
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18785606
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18785606 25 mg
18727116 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18785606 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6330/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective ATM kinase inhibitor; orally bioavailable

AZ 5704 is a potent and selective ATM kinase inhibitor (IC50 = 0.6 nM in an enzyme inhibition assay). Exhibits > 600-fold selectivity for ATM over other kinases. Inhibits ATM kinase in an in vitro cellular assay (IC50 = 0.33 μM). Potentiates the antitumor effects of the topoisomerase 1 inhibitor irinotecan (CPT 11, Cat. No. 2688) in tumor bearing, immunocompromised mice. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Fluoro-6-[6-(methoxymethyl)-3-pyridinyl]-4-[[(1S)-1-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethyl]amino]-3-quinolinecarboxamide
CAS 1941214-06-7
Mængde 25 mg
Molekylær formel C23H23FN6O2
Formel vægt 434.47
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.